Learn More
Thermo Scientific™ Jeu complet de tiroirs coulissants en acier inoxydable
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Réfrigérateurs 11,5 pieds cubes (326 L)
Réfrigérateurs et congélateurs 45,8 pieds cubes (1 297 L)
Nbre de tiroirs:
5
12
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Description
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inox Thermo Scientific™ comme solution pratique pour remplacer les étagères à claire-voie. Il s’agit d’une option pour les réfrigérateurs haute performance Thermo Scientific™.
- Tiroirs en acier inoxydable
- Réglables avec extension totale
Informations de commande :
Montés en usine ; à préciser lors de la commande du réfrigérateur
Spécification
Spécification
| Type | Jeu complet de tiroirs SS |
| Capacité (impériale) | 45,8 pied cube |
| Capacité (métrique) | 1297 L |
| Tiroirs | Acier inoxydable (tiroir) |
| Nbre de tiroirs | 12 |
| À utiliser avec (équipement) | Réfrigérateurs et congélateurs 45,8 pieds cubes (1 297 L) |