Learn More
Epredia™ Ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121
Click to view available options
Type de produit:
Boîte de coloration pour 110
Boîte de coloration, kit 121
Couvercle de boîte de coloration pour le kit 112
Couvercle de boîte de coloration pour le kit 121
Kit de coloration manuelle 110
Kit de coloration manuelle 121
Poignée de portoir pour 110/121
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivelse
Accueillez jusqu’à 30 lames avec les ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121 Thermo Scientific™, disponibles avec un bac en verre ou en acier inoxydable non autoclavable.
L’ensemble pour coloration manuelle complet 110 comprend :
- Bac à coloration 112 : Fabriqué en acier inox avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 85 x 75 mm (4,3 x 3,35 x 2,95 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
- Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
- Couvercle pour bac à coloration 111 : Acier inoxydable
L’ensemble pour coloration manuelle complet 121 comprend :
- Bac à coloration 122 : verre non autoclavable avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 92 x 67 mm (4,3 x 3,6 x 2,6 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
- Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
- Couvercle pour bac à coloration 123 : Acier inoxydable
Tekniske data
Tekniske data
| Profondeur (impériale) intérieure | 2,95 in |
| Profondeur (métrique) intérieure | 75 mm |
| Matériau de la boîte | Acier inoxydable |
| Comprend | Boîte à coloration 112, portoir de coloration 113, couvercle pour boîte à coloration 111 |
| Longueur (impériale) intérieure | 4,3 in |
| Longueur (métrique) intérieure | 110 mm |
| Matériau du rack | Acier inoxydable |
| Nombre de lames | 30 |
| Largeur (impériale) intérieure | 3,35 in |
| Largeur (métrique) intérieure | 85 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion