Learn More
Oxoid UK Sachets scellés compacts à fermeture éclair en W 20 pièces
Sachets scellés compacts à fermeture éclair en W 20 pièces avec joint intégré
Marque:  Oxoid UK AG0060C
106.17 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10689754
  • 157.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sachets scellés compacts à fermeture éclair en W 20 pièces avec joint intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sachets scellés compacts
20/paquet
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6235786 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2025 Catalog NumberAG0060C
Numéro de lot6215243 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/12/2024 Catalog NumberAG0060C
Numéro de lot6191451 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/11/2024 Catalog NumberAG0060C
Numéro de lot6180683 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2024 Catalog NumberAG0060C
Numéro de lot6139617 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2024 Catalog NumberAG0060C
Nom du produit
Oxoid UK Sachets scellés compacts à fermeture éclair en W 20 pièces > Sachets scellés compacts à fermeture éclair en W 20 pièces