Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques de liaison de l’ARN NucleoSpin™ 96
Click to view available options
Quantité:
4 plaques
Conditionnement:
4 pièces
Description
Kit d’ARN / kit de base NucleoSpin™ 96
- Isolement parallèle de l’ARN total rapide
- Format à 96 puits éprouvé pour un débit élevé
- DNase incluse pour l’élimination efficace de l’ADN génomique
- Traitement sous vide ou par centrifugation
- Convient au traitement manuel et automatisé
- La plaque de lavage innovante MN limite le risque de contamination croisée
- ARN prêt à l’emploi pour tout type de réaction enzymatique
- Les kits de base comprennent un contenu de base axé sur les plateformes d’automatisation
Spécification
Spécification
| Couleur | Light blue band |
| Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
| Format | 96-well Plate |
| Isolation Technology | Membrane de silice |
| Volume d’élution | 50 à 130 μl |
| Type d’échantillon | Cellules cultivées, salive, tissus, tissus, salive |
| Efficacité | Binding capacity: 100 μg |
| Type de produit final | ARN total |
| À utiliser avec (équipement) | Kit d’ARN NucleoSpin 96 ou kit de base |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’ARN |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin 96 RNA
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate/ethanol