Learn More
Contec™ Système à seaux compact
Le système à seaux compact Contec est une solution tout-en-un qui facilite et améliore le nettoyage et la désinfection.
Marque: Contec™ 2940
184.63 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour une utilisation avec les serpillères Contec telles que les systèmes de nettoyage VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ et QuickTask™
- Le chariot en acier inox est disponible dans plusieurs configurations pour répondre aux besoins uniques de l’environnement.
- Disponible avec deux ou trois seaux en PP autoclavables, ou avec trois seaux en acier inox, et un manche pour chariot standard ou utilitaire au choix
- Le manche utilitaire accueille deux petits seaux (6 L) ou un grand seau (15 L) pour créer un espace de rangement supplémentaire pour des têtes de balai-serpillère propres, des flacons pulvérisateurs de solution, des lingettes et d’autres articles selon les besoins.
- Le cadre du chariot est doté d’un outil en option de retrait mains-libres (modèle n°2639 ) de la tête de balai-serpillère sur le devant
- Deux supports pour serpillère avec pinces à poignée de part et d’autre du chariot permettent le rangement pratique de la serpillère pendant le transport et le stockage.
- Les seaux en PP sont livrés avec un tamis à débris en acier inox positionné dans la base des seaux de nettoyage et de rinçage sur un système à trois seaux et dans le seau de nettoyage sur un système à deux seaux. De cette manière, la serpillère ne peut pas toucher le fond du seau où les contaminants indésirables se déposent.
Spécification
Outil de retrait de serpillière | |
Autoclavable | |
Nettoyage et désinfection | |
Outil de retrait de la serpillère uniquement |
Acier inoxydable | |
Réutilisable | |
Serpillères Contec tels que les systèmes de nettoyage VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ et QuickTask™ | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Contec™ Système à seaux compact > Acier inoxydable, outil de retrait du balai-serpillère uniquement
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu