Learn More
Macherey-Nagel™ Papier à pH
Code produit. 10613141 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0,5 à 5,5
1 à 11
1 à 14
3,8 à 5,8
4 à 7
5,4 à 7
5,5 à 9
6,4 à 8
7,2 à 9,7
9 à 13
Conditionnement:
1 pièce
5 M
5 pièces
5m
Code produit. 10613141
Marque: Macherey-Nagel™ 90211
Mesurez le pH simplement et facilement. Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
Mesurez le pH simplement et facilement.Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
  • Papiers indicateurs universels et spéciaux - mesure simple du pH
  • Papiers indicateurs universels et spéciaux fournis dans des bobines en plastique qui garantissent une protection contre des facteurs externes.
  • Toujours prêts à l’emploi.
  • La couleur de réaction du papier est comparée à l’échelle des couleurs et indique le pH. Permet une mesure de pH très simple.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Plage de pH 7,2 à 9,7
Format Rouleau
Graduations <7,2, 7,2, 7,5, 7,8, 8,1, 8,4, 8,7, 9,0, 9,3, 9,7, >9,7
Quantité 1Chaque
Type Papier à pH