Learn More
Contec™ Système à seaux compact
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Le système à seaux compact Contec est une solution tout-en-un qui facilite et améliore le nettoyage et la désinfection.
225.00€ - 2895.00€
Spécification
Jetable Réutilisable
Quantité 1 de chaque
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Matériau Comprend Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Comprend Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
17275434
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Contec™
2940
Acier inoxydable Outil de retrait de la serpillère uniquement Outil de retrait de serpillière
225.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16348707
BIOPHARMA
Afficher les documents
Contec™
2940P3S
Acier inoxydable Pas de tamis à débris Manche standard Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16330092
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Contec™
2940U3B
Polypropylène Poignée utilitaire Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16320092
BIOPHARMA
Afficher les documents
Contec™
2940P3B
Polypropylène Manche standard Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16416169
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Contec™
2940U2B
Polypropylène Poignée utilitaire
1635.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15911841
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Contec™
2940P2B
Polypropylène Manche standard Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
ulliConçu pour une utilisation avec les serpillères Contec telles que les systèmes de nettoyage VertiKleantrade; MAXtrade;, VertiKleantrade; MAXtrade; Sealed Edge, EasyCurvetrade; et QuickTasktrade;/liliLe chariot en acier inox est disponible dans plusieurs configurations pour répondre aux besoins uniques de l’environnement./liliDisponible avec deux ou trois seaux en PP autoclavables, ou avec trois seaux en acier inox, et un manche pour chariot standard ou utilitaire au choix/liliLe manche utilitaire accueille deux petits seaux (6 L) ou un grand seau (15 L) pour créer un espace de rangement supplémentaire pour des têtes de balai-serpillère propres, des flacons pulvérisateurs de solution, des lingettes et d’autres articles selon les besoins./liliLe cadre du chariot est doté d’un outil en option de retrait mains-libres (modèle n° 2639) de la tête de balai-serpillère sur le devant/liliDeux supports pour serpillère avec pinces à poignée de part et d’autre du chariot permettent le rangement pratique de la serpillère pendant le transport et le stockage./liliLes seaux en PP sont livrés avec un tamis à débris en acier inox positionné dans la base des seaux de nettoyage et de rinçage sur un système à trois seaux et dans le seau de nettoyage sur un système à deux seaux. De cette manière, la serpillère ne peut pas toucher le fond du seau où les contaminants indésirables se déposent./li/ul
Spécification
Spécification
Réutilisable