Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 45 mm de hauteur
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
189.00€ - 362.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour plaque de microtitration |
---|---|
Empilables | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration, congélateurs verticaux |
Nb par paquet | 1/boîte |
Largeur (métrique) | 135 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Array | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Array | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12407040
|
Tenak™
TE35420 |
360 x 135 x 140mm | 3 x 4 | Plaques (12) |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12407060
|
Tenak™
TE35480 |
450 x 135 x 140mm | 3 x 5 | Plaques (15) |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12417040
|
Tenak™
TE35422 |
360 x 135 x 186mm | 4 x 4 | Plaques (16) |
215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12417060
|
Tenak™
TE35482 |
450 x 135 x 186mm | 4 x 5 | Plaques (20) |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12427040
|
Tenak™
TE35424 |
360 x 135 x 233mm | 5 x 4 | Plaques (20) |
239.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12427060
|
Tenak™
TE35484 |
450 x 135 x 233mm | 5 x 5 | Plaques (25) |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12427080
|
Tenak™
TE35540 |
540 x 135 x 140mm | 3 x 6 | Plaques (18) |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12437040
|
Tenak™
TE35426 |
360 x 135 x 279mm | 6 x 4 | Plaques (24) |
265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12437060
|
Tenak™
TE35486 |
450 x 135 x 279mm | 6 x 5 | Plaques (30) |
278.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12437080
|
Tenak™
TE35542 |
540 x 135 x 186mm | 4 x 6 | Plaques (24) |
253.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12437100
|
Tenak™
TE35590 |
630 x 135 x 140mm | 3 x 7 | Plaques (21) |
242.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12447060
|
Tenak™
TE35488 |
450 x 135 x 325mm | 7 x 5 | Plaques (35) |
303.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12447080
|
Tenak™
TE35544 |
540 x 135 x 233mm | 5 x 6 | Plaques (30) |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12447100
|
Tenak™
TE35592 |
630 x 135 x 186mm | 4 x 7 | Plaques (28) |
272.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12457060
|
Tenak™
TE35490 |
450 x 135 x 372mm | 8 x 5 | Plaques (40) |
316.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12457080
|
Tenak™
TE35546 |
540 x 135 x 279mm | 6 x 6 | Plaques (36) |
312.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12457100
|
Tenak™
TE35594 |
630 x 135 x 233mm | 5 x 7 | Plaques (35) |
303.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12467080
|
Tenak™
TE35548 |
540 x 135 x 325mm | 7 x 6 | Plaques (42) |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12467100
|
Tenak™
TE35596 |
630 x 135 x 279mm | 6 x 7 | Plaques (42) |
333.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12477100
|
Tenak™
TE35598 |
630 x 135 x 325mm | 7 x 7 | Plaques (49) |
362.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Rack pour plaque de microtitration | |
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux | |
135 mm |
Oui | |
1/boîte |