missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 45 mm de hauteur
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
Marque: Tenak™ TE35594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Rack pour plaque de microtitration | |
Plaques (35) | |
Oui | |
1/boîte | |
135 mm | |
45 mm |
5 x 7 | |
35 | |
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux | |
630 x 135 x 233mm | |
233 mm | |
630 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu