Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 45 mm de hauteur
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
Marque:  Tenak™ TE35426
Code produit. 12437040
  • 265.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
  • L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Spécification
Rack pour plaque de microtitration
Plaques (24)
Oui
1/boîte
135 mm
360 mm
6 x 4
24
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux
360 x 135 x 279mm
279 mm