Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes Combitips Advanced™ - ADN de qualité médico-légal
GREENER_CHOICE
Reconçues et optimisées pour répondre aux besoins des laboratoires modernes. Pointes de pipettes Eppendorf™ Combitips advanced™ — ADN de qualité médico-légal permettant de rapidement distribuer des volumes identiques.
156.63€ - 162.65€
Spécification
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Qualité ADN médico-légale (non stérile)
Format Emballage individuel
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15645357
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089855
1 ml
156.63€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15655357
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089863
2,5 ml
162.65€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15665357
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030089871
5 ml
162.65€
100 pièces
En stock
Description
  • Composants idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf™
  • Offrent une gamme de volumes de distribution avec des incréments aussi faibles que 100 nanolitres
  • Les Combitips rallongées de 2,5 ml et 5 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire
  • Le code couleur individuel permet de facilement et rapidement identifier les pointes Combitips nécessaires
  • La géométrie unique de l’entonnoir garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants
Applications
  • Principe de déplacement positif
  • Distribution haute précision, quelles que soient les propriétés physiques du liquide (p. ex., viscosité, volatilité, densité, température)
  • Empêchent la contamination par aérosols grâce à un piston hermétiquement fermé assurant une distribution sécurisée
  • Assurent la protection contre les substances radioactives et toxiques
Spécification
Spécification
Non stérile
Non autoclavable
Emballage individuel
100 boîtes, conditionnées individuellement dans des blisters
Usage unique
Oui
Polypropylène
Incolore
Qualité ADN médico-légale (non stérile)
Version longue, Déplacement positif
Pointes de pipettes
Eppendorf Multipette
Combitips Advanced
Prêtes pour les examens de médecine légale
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Pointes de pipettes Combitips Advanced™ - ADN de qualité médico-légal