Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes Combitips Advanced™ - ADN de qualité médico-légal
Reconçues et optimisées pour répondre aux besoins des laboratoires modernes. Pointes de pipettes Eppendorf™ Combitips advanced™ — ADN de qualité médico-légal permettant de rapidement distribuer des volumes identiques.
Marque: Eppendorf™ 0030089855
150.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Composants idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf™
- Offrent une gamme de volumes de distribution avec des incréments aussi faibles que 100 nanolitres
- Les Combitips rallongées de 2,5 ml et 5 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire
- Le code couleur individuel permet de facilement et rapidement identifier les pointes Combitips nécessaires
- La géométrie unique de l’entonnoir garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants
Applications
- Principe de déplacement positif
- Distribution extrêmement précise quelles que soient les propriétés physiques du liquide (par exemple : viscosité, volatilité, densité, température)
- Empêchent la contamination par aérosols grâce à un piston hermétiquement fermé assurant une distribution sécurisée
- Assurent la protection contre les substances radioactives et toxiques
Spécification
1 ml | |
Incolore | |
Qualité ADN médico-légale (non stérile) | |
Version longue, Déplacement positif | |
Pointes de pipettes | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Non autoclavable | |
Emballage individuel | |
100 boîtes, conditionnées individuellement dans des blisters | |
Jaune | |
Eppendorf Multipette | |
Combitips Advanced | |
Prêtes pour les examens de médecine légale |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31