Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes Combitips Advanced™ - ADN de qualité médico-légal
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Composants idéals pour toutes les Multipettes Eppendorf™
- Offrent une gamme de volumes de distribution avec des incréments aussi faibles que 100 nanolitres
- Les Combitips rallongées de 2,5 ml et 5 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire
- Le code couleur individuel permet de facilement et rapidement identifier les pointes Combitips nécessaires
- La géométrie unique de l’entonnoir garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants
Applications
- Principe de déplacement positif
- Distribution haute précision, quelles que soient les propriétés physiques du liquide (p. ex., viscosité, volatilité, densité, température)
- Empêchent la contamination par aérosols grâce à un piston hermétiquement fermé assurant une distribution sécurisée
- Assurent la protection contre les substances radioactives et toxiques
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Qualité ADN médico-légale (non stérile) |
| Format | Emballage individuel |
| Type de pointe | Version longue, Déplacement positif |
| Conditionnement | 100 boîtes, conditionnées individuellement dans des blisters |
| Type de produit | Pointes de pipettes |
| Code couleur | Vert |
| Afficher plus |