Learn More
BUCHI Combi-Clip
For use with Rotavapor R-300
Marque:  BUCHI 11059770
Code produit. 15459092
  • 59.34€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Patented Combi-Clip with snap lock mechanism
  • For fastening evaporating flask on to vapor duct
  • Vapor duct sold separately
Spécification
Spécification
PBT
Combi Clip
Fastening Evaporating Flask on Vapor Duct
Rotavapor R-300
Nom du produit
BUCHI Combi-Clip > Combi-Clip