Learn More
Mettler Toledo™ Rouleau de papier
Génère la documentation immédiate des résultats. Les rouleaux de papier Mettler Toledo™ s’utilisent avec des imprimantes matricielles pouvant se fixer sur une série de balances et d’instruments de mesure. Le papier blanc brillant de 5 cm de large permet de fournir des impressions instantanées et nettes pour un enregistrement fiable des données.
Marque: Mettler Toledo™ 44000253
67.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
De nombreuses balances et de nombreux instruments de mesure Mettler Toledo™ peuvent être fixés directement à de petites imprimantes matricielles pour la documentation instantanée des résultats en occupant un minimum d’espace sur la paillasse. Ces imprimantes utilisent des cartouches d’encre noire et des rouleaux de papier blanc brillant normal de 5 cm de large.
Ensemble de 50 rouleaux de papier pour les imprimantes matricielles suivantes :
- LCP-43
- RS-P42
- Sprinter
- LCP-45
- SQC-14
Spécification
Papier | |
51 mm | |
Imprimantes matricielles : LCP-43, RS-P42, Sprinter, LCP-45 and SQC-14 | |
50/paquet |
Blanc | |
Mat | |
Rouleau de papier |