Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columns Acc. to Hempel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
50.00€ - 97.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10141761
|
Lenz Laborglasintrumente
05115304 |
300 mm | Cône et prise NS 29/32 |
68.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10020501
|
Lenz Laborglasintrumente
05115803 |
800 mm | Cône et prise NS 24/29 |
97.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10129310
|
Lenz Laborglasintrumente
05115301 |
300 mm | Cône et prise NS 14/23 |
50.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10224581
|
Lenz Laborglasintrumente
05115303 |
300 mm | Cône et prise NS 24/29 |
68.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10509581
|
Lenz Laborglasintrumente
05115503 |
500 mm | Cône et prise NS 24/29 |
76.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10749031
|
Lenz Laborglasintrumente
05115804 |
800 mm | Cône et prise NS 29/32 |
97.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Columns acc. to Hempel
- With removable glass jacket
- For packings like Raschig rings or glass beads
- With NS socket and NS cone
- With removable glass jacket
- Made of DURAN™ tubing