Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columns Acc. to Hempel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05115303
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonnes de type Hempel
- Avec chemise en verre amovible
- Pour le matériel de remplissage tel que les bagues de type Raschig ou les microbilles de verre
- Avec rodage NS et cône NS
- Avec chemise en verre amovible
- En tubulure DURAN™
Spécification
300 mm | |
Cône et prise NS 24/29 |