Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columns Acc. to Hempel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05115503
Code produit. 10509581
  • 76.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Colonnes de type Hempel
  • Avec chemise en verre amovible
  • Pour le matériel de remplissage tel que les bagues de type Raschig ou les microbilles de verre
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Avec chemise en verre amovible
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
500 mm
Cône et prise NS 24/29