Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur
Proposée dans de nombreuses couleurs et tailles adaptées à vos besoins. Le ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur Shamrock™ offre de nombreuses possibilités de codage couleur en laboratoire - test, médecin ou service.
7.85€ - 473.00€
Spécification
Type d’adhésif | Amovible |
---|---|
Type de produit | Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11731596
|
Shamrock™
ST-11-6 |
Bleu | 12,7 m x 38 mm |
20.15€
12m |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12320190
|
Shamrock™
ST-10-RNBW |
Assortiment | 12,7 m x 25 mm |
443.00€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12310190
|
Shamrock™
ST-12-RNBW |
Assortiment | 12,7 m x 12,7 m |
473.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11701616
|
Shamrock™
ST-20-6 |
Bleu | 12,7 m x 50 mm |
89.15€
12m |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11700085
|
Shamrock™
ST-10-23 |
Marron | 12,7 m x 25 mm |
13.15€
12m Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11867193
|
Shamrock™
ST-12-17 |
Chartreuse | 12,7 m x 12,7 m |
7.85€
12m |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11879070
|
Shamrock™
ST-34-10 |
Cuivre | 55 m x 19 mm |
10.40€
12m |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11827193
|
Shamrock™
ST-12-10 |
Cuivre | 12,7 m x 12,7 m |
38.80€
12m |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11740075
|
Shamrock™
ST-12-23 |
Marron foncé | 12,7 m x 12,7 m |
35.00€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11770075
|
Shamrock™
ST-34-23 |
Marron foncé | 55 m x 19 mm |
44.05€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11701596
|
Shamrock™
ST-11-25 |
Vert | 12,7 m x 38 mm |
71.60€
12m |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11790075
|
Shamrock™
ST-10-14 |
Gris | 12,7 m x 25 mm |
55.60€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11771606
|
Shamrock™
ST-20-3 |
Vert | 12,7 m x 50 mm |
23.70€
12m |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11721596
|
Shamrock™
ST-11-5 |
Orange | 12,7 m x 38 mm |
18.65€
12m Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11791606
|
Shamrock™
ST-20-5 |
Orange | 12,7 m x 50 mm |
79.40€
12m |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11887203
|
Shamrock™
ST-34-13 |
Lavande | 12,7 m x 19 mm |
49.35€
12m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11897203
|
Shamrock™
ST-34-15 |
Vert citron | 12.7 m x 19 mm |
11.35€
12m |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11711616
|
Shamrock™
ST-20-7 |
Rose | 12,7 m x 50 mm |
20.23€
12m |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11711596
|
Shamrock™
ST-11-4 |
Rouge | 12,7 m x 38 mm |
18.65€
12m Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11877203
|
Shamrock™
ST-34-11 |
Rose | 55 m x 19 mm |
10.40€
12m |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11721606
|
Shamrock™
ST-11-12 |
Violet | 12,7 m x 38 mm |
20.55€
12m |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11869070
|
Shamrock™
ST-34-8 |
Brun clair | 55 m x 19 mm |
48.65€
12m |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11791586
|
Shamrock™
ST-11-2 |
Jaune | 12,7 m x 38 mm |
72.55€
12m |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11761606
|
Shamrock™
ST-20-2 |
Jaune | 12,7 m x 50 mm |
81.15€
12m |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781586
|
Shamrock™
ST-11-1 |
Blanc | 12,7 m x 38 mm |
80.25€
12m |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Plage de températures de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage universel au stylo à bille, crayon de papier et marqueur
Spécification
Amovible | |
Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur |