Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur
Proposée dans de nombreuses couleurs et tailles adaptées à vos besoins. Le ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur Shamrock™ offre de nombreuses possibilités de codage couleur en laboratoire - test, médecin ou service.
Marque:  Shamrock™ ST-11-5
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11721596
Quantité Prix
1 18.65€ / 12m
10 7.98€ / 12m
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
  • Plage de températures de -20 à +121°C
  • Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
  • Marquage universel au stylo à bille, crayon de papier et marqueur
Spécification
Spécification
Amovible
Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur
12,7 m
Orange
12,7 m x 38 mm
38 mm