Learn More
Shamrock™ Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur
Proposée dans de nombreuses couleurs et tailles adaptées à vos besoins. Le ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur Shamrock™ offre de nombreuses possibilités de codage couleur en laboratoire - test, médecin ou service.
Marque: Shamrock™ ST-34-15
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Plage de températures de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage universel au stylo à bille, crayon de papier et marqueur
Spécification
Amovible | |
Ruban d’étiquetage polyvalent à code couleur | |
12.7 m |
Vert citron | |
12.7 m x 19 mm | |
19 mm |