Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision en silicone durci au platine L/S™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Marque: Masterflex™ 96410-13
82.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure. Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
- Moins de substances lixiviables potentielles
- Excellente biocompatibilité
- Inodore et non toxique, ne transmet pas de goût aux fluides transportés
- Résistante à la croissance des champignons, aux intempéries, à l’ozone, au corona et aux rayonnements
- Surface plus lisse que le silicone durci au peroxyde pour une liaison protéique réduite
- Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique
- Translucide
Informations sur la commande
Vendu en longueurs de 7,6 m (25 pi)
Spécification
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE) | |
3/100 po | |
Silicone | |
13 mm | |
760 cm | |
-58°F | |
13 | |
0,06 in | |
8,8 m Eau | |
CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284 | |
446°F | |
Tube de pompe |
Autoclavable | |
0,8 mm | |
0,51 in | |
25 pieds | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
-50°C | |
0,06 à 2 300 ml/min | |
En autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma | |
29 pieds d’eau | |
Translucide | |
230°C |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.