Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Assurez-vous des transferts de liquides systématiquement fiables et précis. Cette tubulure durable et de haute pureté est idéale pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et de bioprocédés de fabrication.
Marque:  Thermo Scientific™ 8600-3015
130.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17425962
  • 135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assurez des transferts de liquide systématiquement fiables et précis grâce aux tubulures en silicone durci au platine et de qualité pharmaceutique Thermo Scientific™ Nalgene™.Cette tubulure translucide flexible, durable et de haute pureté est conçue pour une grande variété d’applications de transfert, notamment pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
  • Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
  • Exempte de plastifiants contenant des phthalates ou de peroxydes susceptibles d’être entraînés dans les liquides transportés
  • La surface à faible liaison minimise l’absorption de protéines et de produits alimentaires
  • Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
  • Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
  • Conforme aux normes sanitaires de la FDA, l’USDA, la pharmacopée des États-Unis classe VI, 24e édition et 3A
Informations de commande
Emballage double, en boîte de 25 pi (7,6 m)
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conforme à la cytotoxicité USP<87> (méthodes de diffusion sur gélose et d’élution MEM) ; USP<88> classe VI ; tests physico-chimiques USP<661> ; ISO10993-3 mutagénicité bactérienne – test d’Ames ; ISO10993-4 hémolyse par action directe, EP 3.1.9 élastomère de silicone f
3/16 in.
25 pi
Translucide
Rayon de courbure 4 x dia. ext.
Autoclavable
Silicone durci au platine
15
50 (Shore A)
Tubulure flexible
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps > Taille de la tubulure pour pompe :nº 15 ; Tubulure de dia. int. de4,76 mm (3/16 po)
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.