Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
Marque:  BINDER™ 8012-2583
Code produit. 30238376
  • 950.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Spécification
Spécification
KBF PRO 260
Aluminium
Heat Exchanger
Nom du produit
BINDER™ Coated Heat Exchanger > For use with KBF PRO 260