Learn More
Nasco Sachets d’échantillons inscriptibles Whirl-Pak™
La bande inscriptible blanche facilite et rend plus pratique l’identification des échantillons.
Marque: Nasco B01489WA
92.51 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La bande blanche est inscriptible avec un stylo à bille ordinaire, un crayon ou un marqueur à pointe de feutre
- La capacité est mesurée en onces liquides lorsque le sachet est fermé et que la languette est pliée trois fois
- Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température, même à l’azote liquide ; manipulation soigneuse nécessaire après congélation
- Tous les sachets sont stérilisés après fabrication
Remarque : Le volume et les dimensions sont approximatifs. Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F, 82°C.
Spécification
Sachets à échantillons | |
207 mL | |
0,064 mm | |
2,50 mil |
7 oz. | |
Blanc | |
500/bte | |
18 x 9,5 cm (7 x 3,75 po) |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30