Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs résistants au CO2
Code produit. 15341105 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Comprend:
Agitateur résistant au CO2 avec plateforme universelle et kit de pinces à flacons de démarrage
Agitateur, boîtier de commande, fiches
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15341105
Marque: Thermo Scientific™ 88881102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un fonctionnement fiable 24 heures sur 24 adapté au maintien en vie et au développement des cellules dans votre environnement de travail.
Bénéficiez d’un fonctionnement fiable 24 heures sur 24 adapté au maintien en vie et au développement des cellules dans votre environnement de travail grâce aux agitateurs résistants Thermo Scientific™ CO2.
  • L’agitation orbitale par alimentation magnétique élimine le besoin de remplacer les courroies
  • Faible encombrement idéal pour une utilisation dans un incubateur à CO2
  • Les composants mécaniques spécialement traités protègent jusqu’à 20 % de CO2 2 et des conditions humides de 95 %
  • Le boîtier de commande externe pratique avec affichage LED facilite les réglages sans ouvrir la porte de la chambre
  • La dissipation minimale de chaleur garantit que les conditions à l’intérieur de la chambre de CO2 ne sont pas affectées
  • Structure en acier inoxydable pour une protection contre les conditions corrosives de dégazage du CO2
  • Une vaste gamme d’accessoires adaptée à la plupart des applications
  • L’agitateur résistant au CO2 peut être utilisé en dehors de l’incubateur à CO2 pour une valeur maximale
  • Boîtier de commande externe pour une simplicité d’utilisation sans perturber vos échantillons
Une vaste gamme d’accessoires disponibles pour s’adapter à la plupart des applications :
  • Grande variété de pinces pour flacons disponible
  • Rack fixes et réglables pour portoirs pour tubes à essai disponibles
  • Support pour microplaques à 96 puits
  • Tapis en caoutchouc et tapis antidérapant
  • Kit de démarrage avec pinces pour flacons pour plus de facilité et de flexibilité
Applications :
  • Culture de cellules de mammifères
  • Suspensions bactériennes
  • Coloration et décoloration
  • Procédures de lavage
  • Hybridation
  • Études de solubilité
  • Procédures d’extraction
Garantie :
  • Garantie limitée standard de 2 ans de Thermo Fisher Scientific Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 1,9 cm (0,75 in)
Capacité de charge (métrique) 6 kg
Précision du contrôle de la vitesse 1 tr/min
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min, ±1 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 60°C
Type de produit Agitateur résistant au CO2
Capacité de charge (impériale) 13 lb
Certifications/Conformité RoHS, DEEE, cCSAus, Marquage CE
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 140°F
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 11,8 x 14,2 x 3,8 in (300 x 360 x 96 mm)
Poids (impériale) 29 lb
Poids (métrique) 13 kg
Type de contrôleur Résistant au CO2
Description Agitateur résistant au CO2
Modèle Agitateur résistant au CO2
Affichage LED, vitesse et temps
Comprend Agitateur, boîtier de commande, fiches
Plage de durée 0 à 99 h 59 min ou en continu