Learn More
Electrothermal™ Chauffe-ballon sans contrôleur série CMU
Double fusible et mise à la terre pour davantage de sécurité. Le chauffe-ballon sans contrôleur Electrothermal™ série CMU requiert un contrôleur tel que le MC5 ou le MC242.
Marque:  Electrothermal™ 36003-30
Code produit. 11542714
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Très utile pour les travaux nécessitant une hotte filtrante ou le travail à distance
  • Doit être utilisé avec un contrôleur ; les contrôleurs recommandés sont MC5 et MC242
  • Flacon à fond rond d’une capacité comprise entre 50 ml et 5000 ml
  • Boîtier extérieur “froid au toucher”
  • Éléments résistant à des températures jusqu’à 450°C
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
  • Cartouche chauffante isolante remplaçable
  • Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement poudré, robuste et facile à nettoyer
  • Pieds antidérapants et fixations pour tiges de support (tiges de support non incluses)
  • Les éléments chauffants à serpentin flexible absorbent les chocs, minimisant ainsi le risque de rupture des flacons
  • L’élément chauffant est fixé à la cartouche d’isolation thermique rigide pour assurer un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Les caractéristiques de sécurité comprennent un écran en acier inoxydable mis à la terre protégeant l’élément chauffant et des fusibles doubles
Spécification
Spécification
5 000 ml
230 V
800 W
450°C
320 x 320 x 220mm
Aluminium revêtu de poudre
2,75kg
50/60 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Electrothermal™ Chauffe-ballon sans contrôleur série CMU >