Learn More
Invitrogen™ Kit B pour coulage à la main de gel SureCast™ - matériel uniquement
Versez vos propres gels de polyacrylamide facilement et en toute confiance avec un kit B pour coulage à la main de gel SureCast™. Le système de coulage à la main SureCast peut être utilisé pour créer des gels de polyacrylamide à l’aide des réactifs de coulage à la main SureCast ainsi que d’autres réactifs de coulage de gel de polyacrylamide courants.
Marque:  Invitrogen™ HC1000S
241.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15597731
  • 409.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
Le kit B pour coulage SureCast comprend tout le matériel dont vous avez besoin pour démarrer :
  • 2 stations pour coulage manuel SureCast
  • 2 coussins d’étanchéité SureCast™
  • 2 jeux de plaques en verre SureCast™ (2 à l’avant et 2 à l’arrière)
  • 6 peignes de gel SureCast™ (2 chacun : 10, 12, 15 puits)
  • 10 bras espaceurs de gel SureCast™
Description
Description
  • Conception innovante, étanche—réduit le nombre d’échecs d’utilisation de gels, et donc les pertes de temps
  • Plaque en verre de qualité supérieure durable
  • Assemblage simple de composants de coulage—il suffit de déposer les plaques en verre, puis de verrouiller la poignée de la came
  • Dispositif d’inclinaison unique pour faciliter le chargement des solutions d’acrylamide
Le produit complet comprend le système de coulage à la main SureCast™. Pour un kit incluant également les réactifs de coulage à la main SureCast™, veuillez consulter le kit A pour coulage à la main de gel SureCast™. Le système est équipé de plaques en verre durables parfaitement étanches utilisant un mécanisme de chargement et de verrouillage à mouvement unique. Le dispositif d’inclinaison unique de la station pour coulage à la main SureCast™ permet de réduire les déversements et d’améliorer la capacité de charge des solutions de coulage pendant le coulage à la main. Les gels SureCast sont conçus pour une utilisation dans la mini cuve à gel Mini Gel Tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 kit
Documents
Manuals
Nom du produit
Invitrogen™ Kit B pour coulage à la main de gel SureCast™ - matériel uniquement > Équipement de coulage et ensemble d’accessoires uniquement