missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole Parmer HEATING MANTLE 5000mL Capacity 230 VAC
Marque: Cole Parmer FV-36002-30
HEATING MANTLE 5000mL Capacity 230 VAC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cole Parmer HEATING MANTLE 5000mL Capacity 230 VAC >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu