Learn More
Thermo Scientific™ Racks de pointes de pipette ClipTip™
Utilisez les racks pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™, disponibles en trois tailles.
32.65€ - 32.75€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13256249
|
Thermo Scientific™
94410219 |
ClipTip Rack vide, petit |
32.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15922021
|
Thermo Scientific™
94410619 |
ClipTip Rack vide |
32.65€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13286259
|
Thermo Scientific™
94410519 |
ClipTip Rack vide, moyen |
32.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13236269
|
Thermo Scientific™
94410819 |
ClipTip Rack vide, grand |
32.75€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez les racks pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™, disponibles en trois tailles.
- Petit rack : à utiliser avec 20 et 50 pointes de pipettes ClipTip
- Rack de taille moyenne : à utiliser avec 200 et 300 pointes de pipettes ClipTip
- Rack de grande taille : à utiliser avec 1000 pointes de pipettes ClipTip
Informations de commande :
Les racks sont fournis sans pointes ni inserts
Spécification
ClipTip Rack vide | |
ClipTip™ |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.