Learn More
Thermo Scientific™ Racks de pointes de pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Utilisez les racks pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™, disponibles en trois tailles.
Marque:  Thermo Scientific™ 94410619
27.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15922021
  • 33.40€ / 8 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les racks pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™, disponibles en trois tailles.
  • Petit rack : À utiliser avec les cônes de pipette ClipTip 20 et 50
  • Rack de taille moyenne : À utiliser avec les cônes de pipette ClipTip 200 et 300
  • Rack de grande taille : À utiliser avec les cônes de pipette ClipTip 1000 et 1250
  • Portoir CT300 long : À utiliser avec les cônes de pipettes longs ClipTip 300
Informations de commande :
Les racks sont fournis sans pointes ni inserts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ClipTip Rack vide
ClipTip Rack vide
Cônes de pipette longs ClipTip™ 300
ClipTip™
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.