Learn More
Thermo Scientific™ Racks de pointes de pipette ClipTip™
Utilisez les racks pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™, disponibles en trois tailles.
Marque: Thermo Scientific™ 94410519
27.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les racks pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™, disponibles en trois tailles.
- Petit rack : À utiliser avec les cônes de pipettes ClipTip 20 et 50
- Rack de taille moyenne : À utiliser avec les cônes de pipettes ClipTip 200 et 300
- Rack de grande taille : À utiliser avec les cônes de pipettes ClipTip 1000
Informations de commande :
Les racks sont fournis sans pointes ni inserts
Spécification
ClipTip Rack vide, moyen | |
ClipTip Rack vide | |
Cône de pipette ClipTip™ 1000 | |
ClipTip™ |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.