Learn More
Thermo Scientific™ Filtres à gaz en ligne Click-On™
Éliminez la contamination de votre source de gaz pour des performances de GC optimales grâce aux filtres à gaz en ligne Thermo Scientific™ Click-On™ faciles à utiliser.
175.74€ - 241.78€
Code produit | Marque | Type | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10573605
|
Thermo Scientific™
60180-801 |
Filtre à humidité | Pour les gaz : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | 21 g H2O |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10425923
|
Thermo Scientific™
60180-802 |
Filtre à oxygène | Pour les gaz : Porteur inerte, He, H2, N2, AR | 3 L O2 |
181.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10088902
|
Thermo Scientific™
60180-803 |
Filtre pour hydrocarbures | Pour les gaz : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | 36 g (sous forme de n-butane) |
181.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10203323
|
Thermo Scientific™
60180-804 |
Filtre combiné – humidité, oxygène | Pour les gaz : Porteur inerte, He, H2, N2, AR | 10 g H2O, 1,5 L O2 |
181.33€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10213183
|
Thermo Scientific™
60180-805 |
Triple filtre – humidité, oxygène, hydrocarbures | Pour les gaz : Porteur inerte, He, H2, N2, AR | 6 g H2O, 1 L O2, 12 g HC (sous forme de n-butane) |
177.97€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10137554
|
Thermo Scientific™
60180-806 |
Triple filtre – humidité, oxygène, hydrocarbures – He préconditionné pour GC / MS | Pour les gaz : He | 6 g H2O, 1 L O2, 12 g HC (sous forme de n-butane) |
241.78€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10301465
|
Thermo Scientific™
60180-808 |
Triple filtre indicateur (humidité, oxygène, hydrocarbures) - He préconditionné pour GC / MS | Pour les gaz : He | 0,1 g H2O, 100 ml O2, 0,07 g HC (sous forme de n-butane) |
216.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10342825
|
Thermo Scientific™
60180-843 |
Filtre combiné – humidité, hydrocarbures | Pour les gaz : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air | 10 g H2O, 18 g HC (sous forme de n-butane) |
175.74€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Éliminez la contamination et optimisez les performances GC grâce aux filtres à gaz en ligne Thermo Scientific™ Click-On™. Ce système de filtration garantit un gaz de sortie de grande pureté (99,9999 % ou qualité 6.0) pour une analyse fiable. Les raccords d’extrémité réutilisables contenant des vannes à aiguille restent installés pendant les changements de filtre, empêchant la contamination et réduisant le coût des gaz propres. Faciles à utiliser, les filtres à gaz en ligne Click-On permettent un remplacement rapide et sans outil et empêchent le serrage excessif des raccords.
Informations supplémentaires sur le produit- Filtres disponibles pour éliminer l’oxygène, l’humidité ou les hydrocarbures
- Filtre combiné pour l’élimination de l’oxygène et de l’humidité ou de l’humidité et des hydrocarbures
- Filtre triple pour l’élimination de l’oxygène, de l’humidité et des hydrocarbures
- Homologué TUEV
- Pression maximale 11 bar (160 psi)
- Débit maximal 25 l/min
Spécification
GC / LC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.