Learn More
Thermo Scientific™ Filtres à gaz en ligne Click-On™
Éliminez la contamination de votre source de gaz pour des performances de GC optimales grâce aux filtres à gaz en ligne Thermo Scientific™ Click-On™ faciles à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-805
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Éliminez la contamination et optimisez les performances GC grâce aux filtres à gaz en ligne Thermo Scientific™ Click-On™. Ce système de filtration garantit un gaz de sortie de grande pureté (99,9999 % ou qualité 6.0) pour une analyse fiable. Les raccords d’extrémité réutilisables contenant des vannes à aiguille restent installés pendant les changements de filtre, empêchant la contamination et réduisant le coût des gaz propres. Faciles à utiliser, les filtres à gaz en ligne Click-On permettent un remplacement rapide et sans outil et empêchent le serrage excessif des raccords.
Informations supplémentaires sur le produit- Filtres disponibles pour éliminer l’oxygène, l’humidité ou les hydrocarbures
- Filtre combiné pour l’élimination de l’oxygène et de l’humidité ou de l’humidité et des hydrocarbures
- Filtre triple pour l’élimination de l’oxygène, de l’humidité et des hydrocarbures
- Homologué TUEV
- Pression maximale 11 bar (160 psi)
- Débit maximal 25 l/min
Spécification
Porteur inerte, He, H2, N2, AR | |
Pour les gaz : Porteur inerte, He, H2, N2, AR | |
Triple filtre – humidité, oxygène, hydrocarbures |
6 g H2O, 1 L O2, 12 g HC (sous forme de n-butane) | |
GC / LC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.