Learn More
Thermo Scientific™ Filtres à gaz en ligne Click-On™
Éliminez la contamination de votre source de gaz pour des performances de GC optimales grâce aux filtres à gaz en ligne Thermo Scientific™ Click-On™ faciles à utiliser.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-801
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10573605
  • 199.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
Éliminez la contamination et optimisez les performances GC grâce aux filtres à gaz en ligne Thermo Scientific™ Click-On™. Ce système de filtration garantit un gaz de sortie de grande pureté (99,9999 % ou qualité 6.0) pour une analyse fiable. Les raccords d’extrémité réutilisables contenant des vannes à aiguille restent installés pendant les changements de filtre, empêchant la contamination et réduisant le coût des gaz propres. Faciles à utiliser, les filtres à gaz en ligne Click-On permettent un remplacement rapide et sans outil et empêchent le serrage excessif des raccords.
Informations supplémentaires sur le produit
  • Filtres disponibles pour éliminer l’oxygène, l’humidité ou les hydrocarbures
  • Filtre combiné pour l’élimination de l’oxygène et de l’humidité ou de l’humidité et des hydrocarbures
  • Filtre triple pour l’élimination de l’oxygène, de l’humidité et des hydrocarbures
  • Homologué TUEV
  • Pression maximale 11 bar (160 psi)
  • Débit maximal 25 l/min
Spécification
Spécification
Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air
Pour les gaz : Porteur inerte, He, H2, N2, AR, air
Filtre à humidité
21 g H2O
GC / LC