Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec collet et col ajusté
Utilisez le flacon en verre sodocalcique transparent Fisherbrand™ avec bouchon ajusté de 28 mm dans votre laboratoire pour stocker et manipuler les milieux nécessaires à vos expériences.
53.70€ - 158.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
D.I. du col (métrique) | 28mm |
Matériau de la vis | Polypropylène |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | EPE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12890874
|
Fisherbrand™
300781 |
30 ml |
108.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12800884
|
Fisherbrand™
300775 |
60 ml |
96.90€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12810884
|
Fisherbrand™
300746 |
100 ml |
59.80€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12820884
|
Fisherbrand™
52444C3FU |
150 ml | N/A | ||||||
12840884
|
Fisherbrand™
52454C3FU |
300 ml | N/A | ||||||
12860884
|
Fisherbrand™
300760 |
1000 mL |
158.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchon inviolable Vistop avec revêtement polycone
- Certifié ISO
- Verre sodocalcique transparent
Spécification
Transparent | |
Polypropylène | |
EPE | |
Rond | |
Polypropylène |
28mm | |
Blanc | |
Oui | |
Polypropylène/SOR |