Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec collet et col ajusté
Code produit. 12860884
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 mL
Utilisez le flacon en verre sodocalcique transparent Fisherbrand™ avec bouchon ajusté de 28 mm dans votre laboratoire pour stocker et manipuler les milieux nécessaires à vos expériences.
  • Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
  • Certification ISO
  • En verre sodocalcique transparent
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) interne 97,5mm
Plage de volumes de remplissage 1008mL
Matériau Verre sodocalcique
D.I. du col (métrique) 28mm
Nb par paquet 10 paquet
Quantité 10/boîte
Matériau de la vis Polypropylène
Certifiés ISO
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement EPE
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 215,6 mm
Type de produit Flacon
Joint de fermeture Polypropylène/SOR
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 97,5 mm