Learn More
Fisherbrand™ Flacons pour conditionnement à col large en PET transparents avec bouchons en polypropylène blanc
La conception optimise l’espace de stockage. Large col idéal pour les solides
47.00€ - 626.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PET |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16438135
|
Fisherbrand™
FB02912350A |
120 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène |
626.00€
576 pièces |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16154457
|
Fisherbrand™
FB02911795 |
120 ml | Mousse de polyéthylène |
49.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16184877
|
Fisherbrand™
FB02911849 |
60 ml | Mousse de polyéthylène |
47.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16194457
|
Fisherbrand™
FB02911808 |
250 ml | Mousse de polyéthylène |
72.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent pour faciliter l’identification des échantillons
- Le PET est résistant aux contraintes et aux chocs
- Offrent une bonne protection contre l’alcool et les solvants
Spécification
Transparent | |
Blanc | |
Large | |
Polypropylène |
PET | |
Oui | |
Flacon de conditionneur à col large |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons pour conditionnement à col large en PET transparents avec bouchons en polypropylène blanc