Learn More
Fisherbrand™ Flacons pour conditionnement à col large en PET transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
250 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Mousse de polyéthylène
Conditionnement:
48 pièces
576 pièces
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 29 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 209 mm |
| Matériau | PET |
| Quantité | 48 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 33-400 |
| Closure Included | Oui |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction