Learn More
Fisherbrand™ Flacons pour conditionnement à col large en PET transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
250 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Mousse de polyéthylène
Conditionnement:
48 pièces
576 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) externe du col | 41 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 32 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 114 mm |
| Matériau | PET |
| Quantité | 48 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 45-400 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |