Learn More
Micronova™ Lingettes pour salles blanches
Gamme de lingettes absorbantes peu pelucheuses, idéales pour le nettoyage, la désinfection, le polissage et le séchage dans les salles blanches, les zones de support et les suites de recherche. Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé.
Marque: Micronova™ WP68-99H
Description
The Micronova Cleanroom Wipes include a range of low-linting, absorbent wipes ideal for cleaning, sanitizing and wiping applications in a variety of industries.
- Cleanroom wipes for a variety of applications
- Low-linting and absorbent properties
- Available in a range of fabrics for specialized cleaning:
- MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
- Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
- PolyMesh — 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
- NovaCel — Solid polyvinyl acetate, super absorbent, removes fine particles and dander
- Available in a range of sizes
- Available gamma irradiated for aseptic environments
- Good compatibility with chemicals
- Launderable for reuse
- Autoclavable
Spécification
Cleanroom Wipe | |
24.1 cm | |
24.1 cm | |
Blanc | |
Reusable | |
Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal | |
Non stérile |
9,5 in | |
9 in | |
Polyester Mesh Fabric | |
Conserver à température ambiante | |
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) | |
10/Pk. | |
Conserver à température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048174-000 | Certificat de conformité | 26/02/2025 | WP68-99H |
046966-000 | Certificat de conformité | 16/12/2024 | WP68-99H |
046602-000 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | WP68-99H |
046520-000 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | WP68-99H |
045808-000 | Certificat de conformité | 01/11/2024 | WP68-99H |