Learn More
Micronova™ Lingettes pour salles blanches
Gamme de lingettes absorbantes peu pelucheuses, idéales pour le nettoyage, la désinfection, le polissage et le séchage dans les salles blanches, les zones de support et les suites de recherche. Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé.
Marque: Micronova™ WPAA-99
60.75 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les lingettes pour salles blanches Micronova comprennent une gamme de lingettes absorbantes peu pelucheuses, idéales pour le nettoyage, la désinfection et l’essuyage dans un grand nombre de secteurs.
- Lingettes pour salles blanches pour un grand nombre d’applications
- Peu pelucheuses et absorbantes
- Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- La microfibre —80 % polyester, 20 % polyamide est très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
- Le Polymesh — 100 % polyester avec une couche de maille offre une surface de frottement léger
- L’acétate de polyvinyle solide Novacel —, super absorbant, élimine les particules fines et les squames
- Disponible en plusieurs tailles
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
- Bonne compatibilité avec les produits chimiques
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavables
Spécification
Lingettes pour salle blanche | |
24,1 | |
24,1 cm | |
400 % | |
Autoclavable | |
Bleu | |
Conserver à température ambiante | |
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) | |
Utilisés dans les postes de travail, les bancs à flux laminaire, les murs et les fenêtres. | |
1 pli | |
Conserver à température ambiante |
9,5 in | |
9 in | |
Microfibre de polyester/polyamide | |
Désinfectants puissants et stérilisation à la vapeur | |
ISO 9001 | |
Microfibre | |
Non | |
Nettoyage de pièces et de surfaces, pour éliminer les salissures tenaces, et élimination des liquides | |
10/Carton | |
Non stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
047841-000 | Certificat de conformité | 28/01/2025 | WPAA-99 |
041952-000 | Certificat de conformité | 23/01/2024 | WPAA-99 |
039111-000 | Certificat de conformité | 28/06/2023 | WPAA-99 |
038165-000 | Certificat de conformité | 09/05/2023 | WPAA-99 |
035762-000 | Certificat de conformité | 05/01/2023 | WPAA-99 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
49Heures
7Minutes
54Secondes
53Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %