Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu foncé
Orange
Vert clair
Vert foncé
Conditionnement:
1 pièce
36 pièces
Description
Traité pour les applications en salle blanche et autour des salles blanches
- En vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique qui assure un décollement propre des résidus sur la surface des cartouches pour portoirs et sur la plupart des surfaces de travail en salle blanche
- Rouleaux et joints pour surfaces incurvées et irrégulières
- Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Conditionnement individuel dans un sac en polyéthylène
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Rubber |
| Revêtement | Vinyl |
| Couleur | Orange |
| Finition | Matte |
| Format | Roll |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Rouleau pour salle blanche |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étanchéité, codage couleur, étiquetage, création de lots |
| Afficher plus |