Learn More
Micronova™ Raclette pour salles blanches NovaSqueegee™
Raclette en acier inox avec une lame en caoutchouc remplaçable, conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches. L’utilisation optionnelle avec les poignées universelles SSU permet une portée étendue.
Marque:  Micronova™ RS-18
Code produit. 13117656
  • 9.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le NovaSqueegee™ pour salles blanches Micronova est un outil en acier inox qui est fourni de série avec une lame en caoutchouc remplaçable et est doté d’un accessoire de poignée à déconnexion rapide pour une utilisation optionnelle avec des poignées SSU.
  • Raclette en acier inox avec lame en caoutchouc
  • Conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches
  • Fabriquée en acier inox 304 électropoli
  • Lames de rechange en caoutchouc disponibles
  • Tailles disponibles : 12, 18 et 22 pouces (30, 45 et 55 cm)
  • Accessoire de poignée à déconnexion rapide
  • À utiliser optionnellement avec des poignées universelles SSU
  • L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Spécification
Lame de raclette
Noir
Pour le nettoyage des fenêtres
18 po
Caoutchouc
1 po
Non stériles
Non
NovaSqueegee
45,7 cm
12/boîte
2,5 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Micronova™ Raclette pour salles blanches NovaSqueegee™ > Lame de rechange pour NovaSqueegee, caoutchouc, 18 po.