Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’empilement Heratherm
Kit d’empilement pour 2 fours de 100 litres ou 60 litres sur les fours et incubateurs 100 litres Heratherm
Marque:  Thermo Scientific™ 50126666
324.62 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10801311
  • 341.70€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Kit d’empilement pour 2 fours de 100 litres ou 60 litres sur les fours et incubateurs 100 litres Heratherm. Recommandé si vous effectuez un cycle de décontamination dans l'unité inférieure ou si vous empilez un incubateur sur un four
Kit d’empilement Heratherm
Pour 2 fours Heratherm de 100 l ou 60 l au dessus des fours et incubateurs 100 l
Recommandé si vous effectuez un cycle de décontamination dans une unité inférieure ou si vous empilez un incubateur sur un four
Utilisation conseillée avec :
Protocole général
Protocole avancé
Fours dez sécurité avec protocole avancé
448 x 511 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 l ou 60 l sur fours et incubateurs de 100 l Heratherm
100 l ou 60 l
Accessoires pour étuves
Vidéos
  • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
    • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Kit d’empilement Heratherm >