Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour métal
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers métaux.
75.95€ - 183.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Matériau | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Matériau | Finition | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15889541
|
Sampling Systems™
8644AL-50 |
50 x 50 mm | Aluminium | Brillant et poli |
75.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15899551
|
Sampling Systems™
8644S4-50B |
50 x 50 mm | Acier inoxydable (304) | Brillant et poli |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15809561
|
Sampling Systems™
8644S4-50S |
50 x 50 mm | Acier inox 304 | Finition satinée |
90.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15839561
|
Sampling Systems™
8644S6-50B |
50 x 50 mm | Acier inoxydable (316) | Brillant et poli |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15849561
|
Sampling Systems™
8644S6-50S |
50 x 50 mm | Acier inoxydable (316) | Finition satinée |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879541
|
Sampling Systems™
8644AL-100 |
100 x 100 mm | Aluminium | Brillant et poli |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879551
|
Sampling Systems™
8644S4-100B |
100 x 100 mm | Acier inoxydable (304) | Brillant et poli |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889551
|
Sampling Systems™
8644S4-100S |
100 x 100 mm | Acier inoxydable (304) | Finition satinée |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15819561
|
Sampling Systems™
8644S6-100B |
100 x 100 mm | Acier inoxydable (316) | Finition polie brillante |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15829561
|
Sampling Systems™
8644S6-100S |
100 x 100 mm | Acier inoxydable (316) | Finition satinée |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Tests disponibles pour l’aluminium, l’acier inox 304 et l’acier inox 316
- Tous les métaux sont également disponibles en finition polie brillante ou satin
- Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Spécification
Bon de nettoyage |