Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour métal
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers métaux.
Marque: Sampling Systems™ 8644S4-50S
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 0.00720kg
Description
- Tests disponibles pour l’aluminium, l’acier inox 304 et l’acier inox 316
- Tous les métaux sont également disponibles en finition polie brillante ou satin
- Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Spécification
Bon de nettoyage | |
Finition satinée | |
Acier inox 304 |
50 x 50 mm | |
Test et validation du régime de nettoyage |