Learn More
Sampling Systems™ Bons de nettoyage pour métal
Testez et validez votre régime de nettoyage grâce à cette gamme de bons de validation de nettoyage pour divers métaux.
Marque:  Sampling Systems™ 8644AL-100
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 0.02420kg
Code produit. 15879541
  • 120.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-09-2024
Description
  • Tests disponibles pour l’aluminium, l’acier inox 304 et l’acier inox 316
  • Tous les métaux sont également disponibles en finition polie brillante ou satin
  • Deux tailles disponibles pour chaque configuration, 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm
Spécification
Spécification
Coupon de nettoyage
Brillant et poli
Aluminium
100 x 100 mm
Test et validation du régime de nettoyage