Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
143.00€ - 245.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |
---|
Code produit | Marque | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12001613
|
Zwiebel™
PBI23717 |
± 500 mg |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12011613
|
Zwiebel™
PBI23718 |
± 1000 mg |
245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11794724
|
Zwiebel™
PBI23716 |
± 250 mg |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Poids d’étalonnage en fonte de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1