Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1
Code produit. 12011613
Click to view available options
Tolérance:
± 1000 mg
± 250 mg
± 500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12011613
Marque: Zwiebel™ PBI23718
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
  • Poids d’étalonnage en fonte de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement
Spécification
Tolérance ± 1000 mg
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire